Learn More
Oxyde de silicium(IV), 30 % dans de l’H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374778
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Pour une utilisation en tant que liant pour revêtement externe induit de céramique, avec des poudres réfractaires pour l’obtention de finitions de revêtements de qualité supérieure
Used as sodium stabilizing counterion, for preparation of silica catalytic supports. Also used in glass manufacturing, foundry sand casting, metallurgical flux sand, ceramics sand, gas recovery, paint and coatings, filtration sand, chromatographic column treatment, wood treatment, inks, desiccants and powder metal molding. Its is principle gateway in electronic industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
S.A. 305 m2/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon(IV) oxide
Note relative au nom 30% in H2O
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 25 kg
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 60.09
Densité 1.2