Learn More
Nitrure de silicium(IV), amorphe, nanopoudre, +98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
57.59€ - 616.07€
Identifiants chimiques
CAS | 12033-89-5 |
---|---|
Formule moléculaire | N4Si3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.28 |
Numéro MDL | MFCD00011230 |
Clé InChI | HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous |
CID PubChem | 3084099 |
Nom IUPAC | Nitrure de silicium |
SMILES | N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15432417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045611.06 |
5 g |
57.59€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15497015
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045611.14 |
25 g |
186.93€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15407025
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045611.22 |
100 g |
616.07€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12033-89-5 | |
140.28 | |
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N | |
3084099 | |
N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41 |
N4Si3 | |
MFCD00011230 | |
silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous | |
Nitrure de silicium |
Spécification
Silicon (IV) nitride | |
Amorphous | |
Gris | |
N4Si3 | |
14,8497 | |
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N | |
Nitrure de silicium | |
3084099 | |
≥98.5% | |
3.2 g/mL |
1900°C (sublimation) | |
12033-89-5 | |
Nanopoudre | |
MFCD00011230 | |
silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous | |
N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41 | |
140.28 | |
140.28 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-796-8
missing translation for 'rtecsNumber' : VW0650000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only