Learn More
Nitrure de silicium(IV), 99,3 % (base de métaux), généralement 90 % bêta-phase, Thermo Scientific Chemicals
39.50€ - 346.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12033-89-5 |
---|---|
Formule moléculaire | N4Si3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.28 |
Numéro MDL | MFCD00011230 |
Clé InChI | HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous |
CID PubChem | 3084099 |
Nom IUPAC | Nitrure de silicium |
SMILES | N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11313958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040379.09 |
10 g |
39.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11303958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040379.18 |
50 g |
141.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11323958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040379.30 |
250 g |
346.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Silicon(IV) nitride is used in automobile industry as a material for engine parts such as diesel engines and glowplugs. It is used for rocker arm pads for lower wear in spark-ignition engines. Ceramics made from this show good shock resistance. Similarly bearings made from this find application in the main engines of NASA’s space shuttle. It acts as an insulator and in the manufacture of integrated circuits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12033-89-5 | |
140.28 | |
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N | |
3084099 | |
N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41 |
N4Si3 | |
MFCD00011230 | |
silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous | |
Nitrure de silicium |
Spécification
Silicon(IV) nitride | |
Typically 90% beta-phase | |
Gris à noir | |
(Base des métaux) | |
Si3N4 | |
14,8497 | |
Insoluble in water. | |
N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41 | |
140.28 | |
140.28 | |
Odorless |
1900°C (sublimation) | |
12033-89-5 | |
Poudre | |
N4Si3 | |
MFCD00011230 | |
silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous | |
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N | |
Nitrure de silicium | |
3084099 | |
99.3% | |
3.2 g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-796-8
missing translation for 'rtecsNumber' : VW0650000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche