Learn More
Chlorure de silicium(IV), 99,998 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
54.00€ - 137.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10026-04-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl4Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.89 |
Numéro MDL | MFCD00011229 |
Clé InChI | FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4 |
CID PubChem | 24816 |
Nom IUPAC | tétrachlorosilane |
SMILES | Cl[Si](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11369297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040148.AC |
25 mL |
54.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11359297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040148.AE |
100 mL |
137.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Silicon(IV) chloride is used as semiconductor grade.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10026-04-7 | |
169.89 | |
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N | |
24816 | |
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl |
Cl4Si | |
MFCD00011229 | |
silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4 | |
tétrachlorosilane |
Spécification
57.6°C | |
-70°C | |
Incolore | |
(Base des métaux) | |
SiCl4 | |
UN1818 | |
silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4 | |
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N | |
tétrachlorosilane | |
24816 | |
99.998% | |
Moisture sensitive |
Silicon(IV) chloride | |
10026-04-7 | |
Liquide | |
Cl4Si | |
MFCD00011229 | |
14,8500 | |
Reacts with water. Miscible with benzene,ether,chloroform. | |
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl | |
169.89 | |
169.9 | |
Acrid | |
1.483 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H335-H319
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H331-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :TÉTRACHLORURE DE SILICIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 233-054-0
missing translation for 'rtecsNumber' : VW0525000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only