Learn More
Chlorure de silicium(IV), 99,998 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359297
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Silicon(IV) chloride is used as semiconductor grade.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-04-7
Formule moléculaire Cl4Si
Poids moléculaire (g/mol) 169.89
Numéro MDL MFCD00011229
Clé InChI FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
CID PubChem 24816
Nom IUPAC tetrachlorosilane
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 57.6°C
Nom chimique ou matériau Silicon(IV) chloride
Point de fusion -70°C
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire SiCl4
Numéro UN UN1818
Merck Index 14,8500
Informations sur la solubilité Reacts with water. Miscible with benzene,ether,chloroform.
Poids de la formule 169.9
Pourcentage de pureté 99.998%
Odeur Acrid
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.483 g/mL