Learn More
Chlorure de silicium(IV), 99,8+ %, Thermo Scientific Chemicals
28.40€ - 349.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10026-04-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl4Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.89 |
Numéro MDL | MFCD00011229 |
Clé InChI | FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4 |
CID PubChem | 24816 |
Nom IUPAC | tétrachlorosilane |
SMILES | Cl[Si](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10114220
|
Thermo Scientific Acros
201160500 |
50 mL | Flacon en verre |
28.40€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10606412
|
Thermo Scientific Acros
201165000 |
500 mL | Flacon en verre |
113.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10751994
|
Thermo Scientific Acros
201160025 |
2.5 L | Flacon en verre | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10026-04-7 | |
169.89 | |
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N | |
24816 | |
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl |
Cl4Si | |
MFCD00011229 | |
silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4 | |
tétrachlorosilane |
Spécification
58.0°C | |
-70.0°C | |
10026-04-7 | |
Liquide | |
Cl4Si | |
MFCD00011229 | |
15, 8639 | |
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with benzene, ether, chloroform,, petroleum ether, carbon tetrachloride,, tin tetrachloride, sulfur, mono- and dichlorides, decomposes by alcohol with evolution of hydrogen, chloride | |
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl | |
169.89 | |
169.9 | |
1.413 | |
1.4800g/mL |
Silicon(IV) chloride | |
99.8+% | |
Incolore | |
99.8+% | |
SiCl4 | |
10,347; 11,466; 16,317 | |
silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4 | |
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N | |
tétrachlorosilane | |
24816 | |
≥99.8% | |
1.48 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-054-0
missing translation for 'rtecsNumber' : VW0525000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Le produit peut développer une certaine turbidité ou des précipités
- Silicon(IV) chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO – Research Use Only