Learn More
Dioxyde de silicium, purum p.a., purifié à l’acide, Honeywell Fluka™
Purum p.a., purifié à l’acide
64.23€ - 558.91€
Identifiants chimiques
CAS | 60676-86-0 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.083 |
Numéro MDL | MFCD00011232 |
Clé InChI | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous |
CID PubChem | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
Nom IUPAC | dioxosilane |
SMILES | O=[Si]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15617340
|
Honeywell-Fluka
84880-500G |
500 g | |||||||
15607340
|
Honeywell-Fluka
84880-1KG |
1 kg |
136.30€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15627340
|
Honeywell-Fluka
84880-5KG |
5 kg |
558.91€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Identifiants chimiques
60676-86-0 | |
60.083 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
dioxosilane |
O2Si | |
MFCD00011232 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
CHEBI:30563 | |
O=[Si]=O |
Spécification
Silicon dioxide | |
O2Si | |
MFCD00011232 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
O=[Si]=O | |
60.083 | |
CHEBI:30563 | |
2.6g/mL at 25°C |
60676-86-0 | |
SiO2 | |
NONH for all modes of transport | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilane | |
24261 | |
60.08g/mol |