Learn More
Trichites de carbure de silicium, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Abrasif pour polissage / broyage
79.50€ - 817.00€
Identifiants chimiques
CAS | 409-21-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 40.10 |
Numéro MDL | MFCD00049531 |
Clé InChI | HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide |
CID PubChem | 9863 |
ChEBI | CHEBI:29390 |
Nom IUPAC | méthanidylidynesilanylium |
SMILES | [C-]#[Si+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11339037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038787.09 |
10 g |
79.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11359037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038787.18 |
50 g |
210.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11349037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038787.30 |
250 g |
817.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used in abrasives, polishing, grinding. It is widely applied in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are the light-emitting diodes and sensors. It is utilitarian for the production of fertile, transgenic maize plants. Silicon carbide whiskers and zirconium diboride ceramic, compositely play an important role in crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
409-21-2 | |
40.10 | |
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N | |
9863 | |
méthanidylidynesilanylium |
CSi | |
MFCD00049531 | |
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide | |
CHEBI:29390 | |
[C-]#[Si+] |
Spécification
Silicon carbide whiskers | |
409-21-2 | |
99% (metals basis) | |
MFCD00049531 | |
Soluble in molten alkalis (NaOH,KOH) and molten iron. Insoluble in water. | |
[C-]#[Si+] | |
40.10 | |
CHEBI:29390 | |
Odorless |
2700°C | |
Noir à gris | |
CSi | |
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide | |
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N | |
méthanidylidynesilanylium | |
9863 | |
40.1 | |
3.2 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H350
missing translation for 'einecsNumber' : 206-991-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only