Learn More
Cible de pulvérisation de carbure de silicium, 50,8 mm (2,0 po.) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po.) d’épaisseur, 99,5 % (base de métaux à l’exclusion de B), Thermo Scientific™
Code produit. 15433795
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Source de pulvérisation de magnétron
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon carbide sputtering target
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Quantité 1 Ea.
Notes de pourcentage du dosage (Pureté du métal, à l’exclusion de B)
Numéro MDL MFCD00049531
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 40.1
Pourcentage de pureté 99.5%