Learn More
Poudre de carbure de silicium, milieu, grain 120, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11473744
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Used in abrasives, in polishing and grinding. It is widely applied in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are as light emitting diodes and sensors. It is utilized for the production of fertile, transgenic maize plants. Silicon carbide whiskers and zirconium diboride ceramic. It compositely plays an important role in the crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans les abrasifs, dans le polissage et le broyage. Il est largement employé dans les applications requérant une haute endurance, telles que les freins automobiles, les embrayages de voiture et les plaques en céramique des gilets pare-balles. Les applications électroniques du carbure de silicium concernent le domaine des diodes électroluminescentes et des capteurs. Il est utilisé pour la production de plants de maïs transgénique fertiles. Trichites au carbure de silicium et céramique au diborure de zirconium. En tant que composé, il joue un rôle important dans le comportement de guérison des fissures.
Solubilité
Soluble dans l’hydroxyde de sodium fondu, l’hydroxyde de potassium et dans le fer fondu.
Remarques
Maintenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 409-21-2
Formule moléculaire CSi
Poids moléculaire (g/mol) 40.10
Numéro MDL MFCD00049531
Clé InChI HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
CID PubChem 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMILES [C-]#[Si+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon carbide powder
Note relative au nom Medium, 120 grit
Forme physique Poudre
Quantité 10,000 g
Formule linéaire SiC
Informations sur la solubilité Soluble in molten sodium hydroxide,potassium hydroxide and in molten iron.
Nom IUPAC méthanidylidynesilanylium
Poids de la formule 40.1
Odeur Odorless
Densité 3.16