Learn More
Carbure de silicium, bêta-phase, nanopoudre, 95 % min, Thermo Scientific Chemicals
84.30€ - 679.00€
Identifiants chimiques
CAS | 409-21-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 40.10 |
Numéro MDL | MFCD00049531 |
Clé InChI | HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide |
CID PubChem | 9863 |
ChEBI | CHEBI:29390 |
SMILES | [C-]#[Si+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11344918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043884.06 |
5 g |
84.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11354918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043884.14 |
25 g |
240.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11334918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043884.22 |
100 g |
679.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Silicon carbide is used in applications requiring high endurance, such as car brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Used in electronic applications, measure gas temperatures in an optical technique called thin filament pyrometry. Used in jewelry, steel production, grapheme production. It is also used in production of exponential resistors, wire sawing, construction industry, a filler in plastics and composites, ceramic sintered parts, ferrites and soft metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
409-21-2 | |
40.10 | |
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N | |
9863 | |
[C-]#[Si+] |
CSi | |
MFCD00049531 | |
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide | |
CHEBI:29390 |
Spécification
Silicon carbide | |
beta-phase | |
Noir à gris | |
CSi | |
14,8492 | |
Insoluble in water, alcohol; Soluble in fused alkali | |
[C-]#[Si+] | |
40.10 | |
CHEBI:29390 | |
≥95% |
2700°C | |
409-21-2 | |
Nanopoudre | |
MFCD00049531 | |
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide | |
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N | |
méthanidylidynesilanylium | |
9863 | |
40.1 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H315-H319-H335
Susceptible de provoquer le cancer.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 206-991-8
missing translation for 'rtecsNumber' : VW0450000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only