Learn More
Carbure de silicium, alpha-phase, 99,8 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Surface 9-11 m2/g
73.60€ - 632.00€
Identifiants chimiques
CAS | 409-21-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 40.10 |
Numéro MDL | MFCD00049531 |
Clé InChI | HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide |
CID PubChem | 9863 |
ChEBI | CHEBI:29390 |
SMILES | [C-]#[Si+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11379297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040155.22 |
100 g |
73.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11399297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040155.36 |
500 g |
202.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11389297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040155.A3 |
2 kg |
632.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used in abrasives, in polishing and grinding. It is widely applied in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are as light emitting diodes and sensors. It is utilized for the production of fertile, transgenic maize plants. Silicon carbide whiskers and zirconium diboride ceramic. It compositely plays an important role in the crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
409-21-2 | |
40.10 | |
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N | |
9863 | |
[C-]#[Si+] |
CSi | |
MFCD00049531 | |
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide | |
CHEBI:29390 |
Spécification
Silicon carbide | |
alpha-phase | |
Noir à gris | |
99.8% (metals basis) | |
MFCD00049531 | |
Soluble in molten sodium hydroxide,potassium hydroxide and in molten iron. | |
[C-]#[Si+] | |
40.10 | |
CHEBI:29390 | |
Odorless |
2700°C | |
409-21-2 | |
Poudre | |
CSi | |
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide | |
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N | |
méthanidylidynesilanylium | |
9863 | |
40.1 |
Sécurité et traitement
H351-H315-H319-H335 :Susceptible de provoquer le cancer.Provoque une irritation cutanée.Provoque une irritation oculaire grave.Peut irriter les voies respiratoires.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-991-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only