Learn More
Silicone pour AAS 1 g/l matrice H2O, Fisher chemical™
Code produit. 12993215
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire Si
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon
Concentration 1g/L ±0.002g/L
Conditionnement Flacon
Quantité 500 mL
Type Solution étalon à simple élément de flamme pour spectroscopie d’absorption atomique
Solvant ou matrice H2O
Forme physique Liquide