Learn More
Silicium, + de 99 %, poudre, calibre -325, Thermo Scientific Chemicals
19.20€ - 175.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-21-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 28.09 |
Numéro MDL | MFCD00085311 |
Clé InChI | XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 |
CID PubChem | 5461123 |
ChEBI | CHEBI:27573 |
Nom IUPAC | silicone |
SMILES | [Si] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10092760
|
Thermo Scientific Acros
201560100 |
10 g | Bouteille en verre |
19.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10626412
|
Thermo Scientific Acros
201561000 |
100 g | Flacon en plastique |
64.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10732125
|
Thermo Scientific Acros
201565000 |
500 g | Flacon en plastique |
175.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-21-3 | |
28.09 | |
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N | |
5461123 | |
silicone |
Si | |
MFCD00085311 | |
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 | |
CHEBI:27573 | |
[Si] |
Spécification
2355.0°C | |
1410.0°C | |
7440-21-3 | |
Poudre fine | |
Si | |
15, 8630 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in molten alklai oxides, soluble in a mixture of nitric acid and hydrofluor, alkalis, insoluble in nitric acid and hydrochloric acid | |
[Si] | |
28.09 | |
CHEBI:27573 | |
≥99% |
Silicon | |
-325 mesh | |
Gris | |
99+% | |
MFCD00085311 | |
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 | |
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N | |
silicone | |
5461123 | |
28.09 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Matière solide inflammable.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Silicon powder
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.