Learn More
Gel de silice, qualité TLC haute pureté, sans liant, Thermo Scientific Chemicals
Pour la préparation des plaques CCM
26.70€ - 884.00€
Identifiants chimiques
CAS | 63231-67-4 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.098 |
Numéro MDL | MFCD00011232 |
Clé InChI | IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid |
CID PubChem | 14768 |
Nom IUPAC | dihydroxy(oxo)silane |
SMILES | O[Si](=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11335557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042756.18 |
50 g | |||||||
11315557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042756.30 |
250 g |
97.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11345557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042756.A1 |
1 kg | |||||||
11325557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042756.A7 |
5 kg |
884.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Silica gel, TLC high purity grade, without binder is employed for thin layer chromatography plate preparation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
63231-67-4 | |
78.098 | |
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N | |
14768 | |
O[Si](=O)O |
H2O3Si | |
MFCD00011232 | |
metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid | |
dihydroxy(oxo)silane |
Spécification
Silica gel | |
Blanc | |
H2O3Si | |
metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid | |
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N | |
dihydroxy(oxo)silane | |
14768 | |
Odorless |
63231-67-4 | |
Poudre | |
MFCD00011232 | |
Soluble in alkalies. Insoluble in water. | |
O[Si](=O)O | |
78.098 | |
CCM haute pureté |
Sécurité et traitement
H373: May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-545-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only