Learn More
Gel de silice, sphérique, 300A, Thermo Scientific Chemicals
187.00€ - 621.00€
Identifiants chimiques
CAS | 63231-67-4 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.098 |
Numéro MDL | MFCD00011232 |
Clé InChI | IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid |
CID PubChem | 14768 |
Nom IUPAC | dihydroxy(oxo)silane |
SMILES | O[Si](=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11349568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044101.09 |
10 g |
187.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11359568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044101.18 |
50 g |
621.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
63231-67-4 | |
78.098 | |
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N | |
14768 | |
O[Si](=O)O |
H2O3Si | |
MFCD00011232 | |
metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid | |
dihydroxy(oxo)silane |
Spécification
Silica gel | |
H2O3Si | |
metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid | |
O[Si](=O)O | |
78.098 | |
Flacon en plastique |
63231-67-4 | |
MFCD00011232 | |
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N | |
dihydroxy(oxo)silane | |
14768 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-545-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only