Learn More
Sachets de séchage en gel de silice Rubin, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15635490
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Avec fonction d’indication, 2 TE, sachet avec ∼60 g, cristallin
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel Rubin drying bags
Point d’ébullition 2230°C
Couleur Rouge
Point de fusion >1600°C
Forme physique Granular
pH ≥9
CAS 112926-00-8
Densité ∽2g/cu.cm at 20°C
Matériau Silica Gel
Quantité 1 kg
Formule moléculaire O2Si
Numéro UN NONH for all modes of transport
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nom IUPAC silanedione
Poids moléculaire (g/mol) 60.08