Learn More
Gel de silice, fonctionnalisé, amino-3, ca.1.4 mmol/g, taille de part. 40-63 microns, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10771234
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la synthèse du support solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71888-97-6
Formule moléculaire C9H23NO5Si2
Poids moléculaire (g/mol) 281.455
Numéro MDL MFCD03427643
Clé InChI JIBSXWZIQTVOKJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 172930
Nom IUPAC dioxosilane ; 3-triéthoxysilylpropan-1-amine
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC.O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel, functionalized, Amino-3
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Matériau Silica Gel
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en verre
Granulométrie Particle size: 40 to 63 Micron
Identifiant produit
  • Silicagel, functionalized, Amino-3, ca. 1.4 mmol/g, particle size: 40-63 $6