Learn More
Dessiccant de gel de silice, indicateur, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Utilisé pour sécher l’air dans les systèmes d’air comprimé industriels.Il est également utilisé comme un outil de conservation pour contrôler l’humidité relative dans les expositions et le stockage des musées et bibliothèques.De plus, il est utilisé dans les bandelettes de test diagnostique, les dispositifs d’inhalation, les seringues, les kits d’analyse de médicaments et les kits de désinfection hospitaliers.
51.90€ - 623.00€
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11343958
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040381.22
100 g
51.90€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11333958
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040381.36
500 g
157.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11430271
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040381.A4
2.5 kg
623.00€
2.50kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Silica gel desiccant is used to dry the air in industrial compressed air systems. It is also used as a preservation tool to control relative humidity in museum and library exhibitions and storage. Further, it is employed in diagnostic test strips, inhalation devices, syringes, drug test kits and hospital sanitation kits. In addition to this, it is used as a stationary phase in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7631-86-9
60.08
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:30563
O=[Si]=O
O2Si
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
24261
dioxosilane
Spécification
Silica gel desiccant
Bleu
7631-86-9
Silica Gel
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Soluble in alkalies. Insoluble in water.
O=[Si]=O
dioxosilane
24261
ACS
For analysis ACS
Granulaire
2.17 to 2.66g/cm3
O2Si
Odorless
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Hygroscopic
60.08
CHEBI:30563
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H350i-H360F
missing translation for 'einecsNumber' : 231-545-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante