Learn More
Gel de silice, pour chromatographie, 0,030-0,200 mm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
30.45€ - 286.43€
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Silicon dioxide
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10667571
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
419292500
250 g Flacon en verre
30.45€
250g
10433165
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
419290010
1 kg Flacon en verre
81.20€
1kg
10310234
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
419290050
5 kg Récipient en plastique
286.43€
5kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
Spécification
Identifiants chimiques
7631-86-9
60.08
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
O=[Si]=O
O2Si
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Silicon dioxide
CHEBI:30563
Spécification
Silica gel
Blanc
7631-86-9
O2Si
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
30 Micron D(10% min.), 250 Micron D(90% Max.)
0.8 to 1.0mL/g (N2)
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
60.08
0.060-0.200mm, 60 A
Poudre
Silica Gel
6.0% max. (160°C)
15, 8632
Silicon dioxide
Solubility in water: insoluble.
O=[Si]=O
60.08
CHEBI:30563
500 to 600 m2/g
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Silica gel