Learn More
Gel de silice, C8-RP, 12 %C, environ 1,2 Mmol/g, taille de particule 40-63 μ, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10340484
Gel de silice, C8-RP, 12 %C, environ 1,2 Mmol/g, taille de particule 40-63 μ, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10340484
250 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10340484
Marque: Thermo Scientific Acros 360142500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00148339
Synonyme Octylsilicate
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel, C8-RP, 12%C
Note relative au nom ca. 1.2 mmol/g, part. size 40-63 micron
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Matériau Silica Gel
Quantité 250 g
Conditionnement Flacon en plastique
Granulométrie 40 to 63 Micron
Identifiant produit
  • Silicagel, C8-Reversed Phase, 12%C, ca. 0,7 mmol/g, particle size: 40-63 $6m
Nom du produit
Gel de silice, C8-RP, 12 %C, environ 1,2 Mmol/g, taille de particule 40-63 μ, Thermo Scientific Chemicals >