Learn More
Macherey-Nagel™ Silice 60
72.10€ - 276.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10286281
|
Macherey-Nagel™
815650.1 |
1 kg |
72.10€
1kg |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12730453
|
Macherey-Nagel™
815650.5 |
5 kg |
276.00€
5kg |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
60 Å | |
Silice 60 | |
Silice |