Learn More
Ambion™ ARNic préconçu Silencer™ Select
ARNsi préconçu Silencer™ Select
Marque:  Ambion™ 4404011
Code produit. 15501481
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les siARN Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations de la conception des siARN, les algorithmes de prévision d’effet hors cible et la chimie. Un choix de siARN Silencer™ Select est disponible : préconçus ou validés. Les siARN pré-conçus Silencer™ Select sont garantis pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée, tandis que les siARN™ validés Silencer Select sont testés de manière fonctionnelle pour réduire l’expression génétique cible. Les ensembles de bibliothèques de siARN Silencer™ Select sont également disponibles en tubes ou en plaques pour un criblage à haut débit. Les ARN de régulation positive et négative Silencer™ Select doivent être inclus dans chaque expérience de siARN.
Les avantages de l’utilisation des siARN Silencer™ Select sont les suivants :
  • Puissants, jusqu’à 100fois plus puissant que les siARN actuellement disponibles et moins d’effets hors cible
  • Plus spécifiques, Les modifications chimiques spécifiques au LNA™ réduisent les effets hors-cible jusqu’à 90 %
  • Fiables, des améliorations démontrées de la cohérence et de la fiabilité des résultats phénotypiques
  • Garantis, inactivation 100 % garantie, la meilleure garantie de l’industrie
  • Remarque : Les siARN préconçus et validés pour Silencer™ sont conçus à l’aide de notre algorithme de première génération et NE comportent PAS de modifications chimiques. Ils sont recommandés pour terminer les études ARNi in vitro démarrées avec les siARN Silencer™. Pour de nouvelles études, nous recommandons les siARN Silencer Select.
    Durées de rotation approximatives*
  • Purification standard : 4 jours ouvrables
  • Purification HPLC : 6 jours ouvrables (20 et 40 nmol) ; 15 jours ouvrables (250 nmol)
  • Prêt In Vivo : 15 jours ouvrables (250 nmol)
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    Température ambiante
    ARNsi pré-conçu Silencer™ Select
    1 μmol
    ARNsi pré-conçu Silencer™ Select, 1 μmol, 21-mères classiques qui intègrent les dernières améliorations dans la conception de l’ARNsi, les algorithmes de prévision des effets hors cible et la chimie, les ARNsi pré-conçus Silencer Select sont garantis pour inactiver grâce à leur conception éprouvée
    In vivo