Learn More
Ambion™ SiARN préconçu Silencer™
ARNsi préconçu Silencer™
307.00€ - 380.00€
Spécification
Contenu et stockage | Les ARNsi Silencer™ Select sont le résultat d’améliorations récentes de la conception des ARNsi combinées à de nouvelles modifications chimiques, ce qui donne une efficacité et une spécificité inégalées en matière d’extinction. Notre ARNsi le plus performant pour le travail de culture cellulaire. Les ARNsi Silencer™ sont des ARNsi de 21 nucléotides non modifiés qui ont été conçus avec un algorithme de conception plus ancien, mais rigoureusement testé. Une alternative à moindre coût aux ARNsi Silencer™ Select, mais sans certaines améliorations de performances. |
---|---|
Format | Plaque à 96 puits, Plaque à 384 puits |
RNAi Type | siARN |
Type d’échantillon | ARNm |
Type de produit final | ARNic préconçu Silencer STD |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10167104
|
Ambion™
AM16704 |
20 nmol |
307.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10289574
|
Ambion™
AM16706 |
40 nmol |
380.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les bibliothèques d’ARNsi Silencer™ sont dotées de combinaisons d’ARNsi préconçus Silencer, et si disponibles, d’ARNsi validés Silencer, sur plaques 96 ou 384 puits. La conception de chaque ARNsi a été optimisée pour une puissante et spécifique répression génique. Le processus de sélection des ARNsi produit des ARNsi efficaces à faibles concentrations, permettant des expériences de criblage à 30 nM d’ARNsi ou moins, minimisant les coûts des réactifs et les effets hors cible.Pour garantir la spécificité, l’algorithme de conception des ARNsi intègre une vérification rigoureuse de toutes les séquences d’ARNsi. Ce processus s’effectue via un outil de recherche d’alignement modifié, qui identifie de manière efficace les courtes régions d’alignement de séquence que les recherches BLAST ne détectent pas. Les séquences qui ont des régions importantes de similarité avec les transcrits hors cible, tombent dans des régions polymorphes (par exemple, SNP) ou si l’on prévoit qu’elles invoquent une réponse antivirale sont éliminées. En outre, le processus de conception du siARN intègre des règles strictes pour empêcher le ciblage hors brin.
Garantie associée aux siARN préconçus Silencer™
Life Technologies garantit que lorsque vous achetez trois siARN préconçus Silencer pour la même cible, au moins deux des siARN réduiront les taux d’ARNm cible dans les cellules de culture de 70 % ou plus, lorsqu’ils sont mesurés 48 heures après la transfection à une concentration finale de siARN de 100 nM ou plus, dans les conditions décrites ci-dessous. Si au moins deux des trois ARNsi n’induisent pas d’inhibition de l’ARN cible > 70 %, Life Technologies fournira un remplacement ponctuel de trois ARNsi préconçus Silencer par cible, sans frais supplémentaires. Les demandes de produit de remplacement doivent être faites dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la date d’administration des ARNsi préconçus Silencer. L’efficacité optimale de la transfection doit être confirmée à l’aide de bonnes pratiques de laboratoire et d’un ARNsi éprouvé à l’œuvre dans un message endogène, tel que le contrôle de l’ARNsi Ambion Silencer GAPDH. Pour évaluer l’inhibition, les taux d’ARNm cible dans les échantillons traités doivent être comparés à ceux des cellules transfectées avec un ARNsi de contrôle non ciblé, tel que le contrôle négatif n°1 Silencer. Nous recommandons les dosages d’expression génétique Applied Biosystems TaqMan™ pour quantifier les taux d’ARNm.
Spécification
Les ARNsi Silencer™ Select sont le résultat d’améliorations récentes de la conception des ARNsi combinées à de nouvelles modifications chimiques, ce qui donne une efficacité et une spécificité inégalées en matière d’extinction. Notre ARNsi le plus performant pour le travail de culture cellulaire. Les ARNsi Silencer™ sont des ARNsi de 21 nucléotides non modifiés qui ont été conçus avec un algorithme de conception plus ancien, mais rigoureusement testé. Une alternative à moindre coût aux ARNsi Silencer™ Select, mais sans certaines améliorations de performances. | |
siARN | |
ARNic préconçu Silencer STD | |
ARNsi STD préconçu Silencer |
Plaque à 96 puits, Plaque à 384 puits | |
ARNm | |
Silencer™, Ambion™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ambion™ SiARN préconçu Silencer™