Learn More
Ambion™ Silencer™ Custom Designed siRNA
ARNsi conçu sur mesure Silencer™
Marque: Ambion™ 4399672
306.86 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Outils d’interférence ARN (ARNi) rentables, idéaux pour la régulation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules
- Utilisez notre générateur de pARNi GeneAssist™ pour concevoir et commander un pARNi personnalisé
Spécification
Conserver à ou en dessous de -20°C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique. (Les oligonucléotides séchés sont expédiés à température ambiante.) Matériaux supplémentaires inclus : 1,75 ml d’eau exempte de nucléase. | |
Dégradation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules | |
pARNi conçu sur mesure | |
40 nmol | |
Dès réception, stocker dans un congélateur sans dégivrage à une température inférieure ou égale à -20°C |
GeneAssist - ARNic Silencer™ sur mesure | |
Silencer™ | |
Standard | |
conditions ambiantes |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.