Learn More
BRAND™ Éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe B Silberbrand™ Eterna
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN EN ISO 4788. L’éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe B BRAND™ Silberbrand™ Eterna possède un bec verseur intégré empêchant les déversements et une base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité. Les graduations indélébiles ambrées permettent d’évaluer aisément le volume en présence de liquides opaques et légèrement colorés.
Marque: BRAND™ 31905
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En verre borosilicaté
- Conforme aux normes DIN EN ISO 4788
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Le bec verseur intégré empêche les déversements pendant le versement
- La base hexagonale en verre offre une grande stabilité
- Les graduations indélébiles ambrées permettent d’évaluer aisément le volume en présence de liquides opaques et légèrement colorés
Spécification
Graduations indélébiles ambrées | |
Pour contenir | |
Rond | |
B | |
±0,08 ml | |
Verre borosilicaté | |
0,1 mL | |
0.1mL |
Hexagonale | |
Ambré | |
DIN EN ISO 4788 | |
115 mm | |
Éprouvette graduée | |
5 ml | |
Autoclavables |