Learn More
BRAND™ Éprouvettes à mélange en verre borosilicaté de classe B Silberbrand™ Eterna™
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 4788. Les éprouvettes à mélange en verre borosilicaté de classe B BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ comprennent un bouchon en polypropylène ou en polyéthylène et une base hexagonale.
Marque: BRAND™ 33948
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En verre borosilicaté
- Conforme aux normes DIN EN ISO 4788.
- Étalonnée pour son volume contenu (TC, In).
- Comprend un bouchon en polypropylène ou en polyéthylène et une base hexagonale.
- Hauteur mesurée sans bouchon.
Spécification
Hexagonale | |
Ambré | |
Éprouvette à mélange graduée | |
DIN EN ISO 4788 | |
250 ml | |
Certificat de lot, bouchon en polypropylène | |
PP | |
Autoclavables |
Pour contenir | |
Rond | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
350 mm | |
Graduations ambrées | |
2 ml |