Learn More
BRAND™ Tube de burette de rechange SILBERBRAND pour burette compacte
Le tube de burette de rechange SILBERBRAND est adapté à une utilisation avec une burette compacte.
26.55€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Burette compacte |
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10560913
|
BRAND™
13933 |
10 ml |
26.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10644943
|
BRAND™
13936 |
25 ml |
26.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
- Verre transparent
Spécification
Transparent | |
Burette compacte | |
Verre borosilicaté 3.3 |