Learn More
BRAND™ Tube de burette de rechange ambré SILBERBRAND pour burette compacte
Le tube de burette de rechange SILBERBRAND est adapté à une utilisation avec une burette compacte.
Marque:  BRAND™ 13958
51.70 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10521083
  • 61.60€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
  • Verre ambré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ambré
69,5 cm
Verre borosilicaté 5.4
50 ml
Burette compacte
1,8 cm