Learn More
BRAND™ Tube de burette SilberBrand™ pour burette compacte
Structure en verre borosilicaté. Tube de burette de remplacement pour burette compacte.
Marque: BRAND™ 13938
23.52 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construction en verre borosilicaté (3.3) SilberBrand™
- Tube de burette de remplacement
Spécification
50 ml | |
Burette compacte | |
Verre borosilicaté | |
Tube de burette |