Learn More
BRAND™ Burette automatique de modèle à granulés en verre boro 5.4 SilberBrand™
Sans robinet d’arrêt intermédiaire ; avec une clé en verre dans le robinet d’arrêt de titration
Marque: BRAND™ 22314
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
25 ml | |
0,1 mL | |
±0.01 mL | |
Classe B. |
Verre borosilicaté | |
Bouteille en verre | |
Burette automatique de modèle à granulés | |
DIN EN ISO 385 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Burette automatique de modèle à granulés en verre boro 5.4 SilberBrand™ > Capacité (métrique) : 50 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu