Learn More
BRAND™ Tube de burette de rechange SILBERBRAND pour burette automatique
Le tube de burette de rechange SILBERBRAND est adapté à une utilisation avec une burette automatique.
61.15€ - 74.65€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Burette automatique |
---|---|
Type | Burette de rechange |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10606331
|
BRAND™
23716 |
25 ml | Verre borosilicaté 3.3 |
61.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10552964
|
BRAND™
23723 |
25 ml | AR-GLAStrade; |
74.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10218464
|
BRAND™
23724 |
50 ml | AR-GLAStrade; |
74.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- À utiliser avec une burette automatique
- Dr Modèle Schilling
Spécification
Burette automatique | |
Burette de rechange |