Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre silanisés
Gagnez du temps et minimisez les coûts d’élimination des déchets lors de la réalisation d’analyses quantitatives ou de stockage grâce à ces flacons pré-traités et silanisés.
186.00€ - 424.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
---|---|
Type | Flacon |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Taille du bouchon | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Taille du bouchon | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16684764
|
Thermo Scientific™
SAA-SV2-2 |
Flacon en verre ambré 12 x 32 avec bouchon à vis | 2 ml | 8 / 425 | 100 |
210.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15940331
|
Thermo Scientific™
SCA-SV2-2 |
Flacon en verre transparent 12 x 32 avec bouchon à fermeture par le haut | 2 mL | 8/425 | 100 |
186.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16534654
|
Thermo Scientific™
SCA-SV2-CT |
Flacon en verre ambré 12 x 32 avec bouchon à fermeture par le haut | 2 mL | 8/425 | 100 |
363.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15350957
|
Thermo Scientific™
EP608158-S |
Flacon en verre ambré avec bouchon | 8 ml | 15 / 425 | 100 |
424.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15321727
|
Thermo Scientific™
C39-20A/CT-S |
Flacon en verre ambré avec bouchon solide à fermeture par le haut avec septa | 20 ml | 24 / 414 | 72 |
347.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15381727
|
Thermo Scientific™
C39-20C/CT-S |
Flacon en verre transparent avec bouchon solide à fermeture par le haut avec septa | 20 ml | 24 / 414 | 72 |
354.00€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Gagnez du temps et réduisez les coûts d’élimination des déchets lors de la réalisation d’analyses quantitatives ou de stockage de matériaux.Les flacons en verre silanisés Thermo Scientific™ sont traités par silanisation de dépôt en phase vapeur.Les traitements de désactivation de surface tels que la silanisation et la siliconisation peuvent jouer un rôle important dans le maintien de l’intégrité de certains matériaux ou extraits stockés dans des récipients en verre.La modification de surface élimine les sites actifs sur les surfaces de verre borosilicaté.
- La silanisation permet de gagner du temps et de réduire les coûts d’élimination des déchets lors de la réalisation d’analyses quantitatives ou du stockage de matériaux
- Un agent de silylation réagit aux groupes actifs à la surface du verre, les rendant moins réactifs ; il empêche l’adhérence des matériaux à la surface du récipient, ce qui permet une récupération maximale des analytes traces
Informations de commande :
100/boîte
Inclus :
Certificat de conformité
Recommandé dans les domaines suivants :
Verrerie désactivée
Spécification
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) | |
Flacon |