Learn More
Epredia™ Coloration Cyto-Stain™ Richard-Allan Scientific™ séries Signature
Obtenez des résultats similaires à ceux des colorations de Papanicolaou conventionnelles grâce à la coloration Cyto-StainTM Epredia™ Richard-Allan ScientificTM série Signature, une coloration cytoplasmique à la formule exclusive
Marque: Epredia™ 7511
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Obtenez des résultats similaires à ceux des colorations de Papanicolaou conventionnelles grâce à la coloration Cyto-Stain™ Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ série Signature, une coloration cytoplasmique à la formule exclusive
- À utiliser pour toutes les procédures gynécologiques et non gynécologiques
- Réduit le temps de coloration
- Solution économique : l’utilisateur n’effectue qu’un seul contre-colorant
- Cyto-Stain offre une gamme complète de couleurs cytoplasmiques familières et permet un contrôle des intensités de coloration
- Cyto-Stain G est une modification pour produire des teintes cyanophiles plus vertes dans les cellules intermédiaires et basales
Spécification
Cyto-Stain | |
4 pt. |