Learn More
Epredia™ Coloration Cyto-Stain™ Richard-Allan Scientific™ séries Signature
Obtenez des résultats similaires à ceux des colorations de Papanicolaou conventionnelles grâce à la coloration Cyto-StainTM Epredia™ Richard-Allan ScientificTM série Signature, une coloration cytoplasmique à la formule exclusive
Marque:  Epredia™ 7501R
Code produit. 10435339
  • 139.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Obtenez des résultats similaires à ceux des colorations de Papanicolaou conventionnelles grâce à la coloration Cyto-Stain™ Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ série Signature, une coloration cytoplasmique à la formule exclusive
  • À utiliser pour toutes les procédures gynécologiques et non gynécologiques
  • Réduit le temps de coloration
  • Solution économique : l’utilisateur n’effectue qu’un seul contre-colorant
  • Cyto-Stain offre une gamme complète de couleurs cytoplasmiques familières et permet un contrôle des intensités de coloration
  • Cyto-Stain G est une modification pour produire des teintes cyanophiles plus vertes dans les cellules intermédiaires et basales
Spécification
Spécification
Coloration cytoplasmique
1 gal.