Learn More
Epredia™ Lamelle Signature Series
Éliminez l’adhérence et réduisez les déchets avec la lamelle unique en son genre Epredia™ Signature Series. Parfaite pour les colleuses de lamelles automatiques.
59.36€ - 69.50€
Spécification
Longueur (métrique) | 24 mm |
---|---|
Épaisseur (métrique) | de 0,13 à 0,17 mm |
Quantité | Case of 10 Pk. (68-72/pack) |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12648066
|
Epredia™
12440S |
40 x 24 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12658066
|
Epredia™
12450S |
50 x 24 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12668066
|
Epredia™
12460S |
60 x 24 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Éliminez l’adhérence et réduisez les déchets avec la lamelle unique en son genre Thermo Scientific™ Signature Series. Parfaite pour les colleuses de lamelles automatiques.
Épaisseur 1 :- 0,13 à 0,17 mm
Spécification
24 mm | |
de 0,13 à 0,17 mm | |
Case of 10 Pk. (68-72/pack) |