Learn More
SymLine™ Signalbox
Surveillez deux niveaux de remplissage à la fois, intégration parfaite dans le mobilier de laboratoire grâce au boîtier de signalisation intégré.
Marque: SymLine™ 108161
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Clever way to change disposal container without interrupting the inflow
- LEDs and acoustic buzzer warn you before filling level of collection containers reaches critical height
- When container is changed, alert can be muted via new touchpad
Spécification
Signalbox T1 | |
7.1 in. | |
HDPE-EC | |
180 x 105 x 55 mm | |
Disc Sensor Set, T1, Alarm at Empty State, 3 m Signal Cable, 2 m Hook and Loop Fastener |
SCAT™ Sensors and Safety Waste Caps | |
3 m | |
UK-style | |
220/230 V |