Learn More
SymLine™ Signalbox
Surveillez deux niveaux de remplissage à la fois, intégration parfaite dans le mobilier de laboratoire grâce au boîtier de signalisation intégré.
Marque: SymLine™ 117988
1861.60 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Clever way to change disposal container without interrupting the inflow
- LEDs and acoustic buzzer warn you before filling level of collection containers reaches critical height
- When container is changed, alert can be muted via new touchpad
Spécification
Signalbox T5 | |
3 m | |
180 x 105 x 55 mm | |
Monitoring Filling Levels |
SCAT Sensors and Safety Waste Caps | |
EU-style | |
230 V | |
T5 with 5 Disc Fill Level Sensors, 5 x 3 m Signal Cables, 5 x 2 m Hook and Loop Fasteners |