Learn More
SymLine™ Signalbox
Surveillez deux niveaux de remplissage à la fois, intégration parfaite dans le mobilier de laboratoire grâce au boîtier de signalisation intégré.
Marque: SymLine™ 108121
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Clever way to change disposal container without interrupting the inflow
- LEDs and acoustic buzzer warn you before filling level of collection containers reaches critical height
- When container is changed, alert can be muted via new touchpad
Spécification
Signalbox T5 | |
55 mm | |
180 x 105 x 55 mm | |
Monitoring Filling Levels | |
T5 with 5 Sensor Inputs and 6 Potential-free Outputs |
SCAT Sensors and Safety Waste Caps | |
US-style | |
24 V | |
105 mm | |
180 mm |