Learn More
SymLine™ Boîtes de signaux
Surveillez deux niveaux de remplissage simultanément. Idéal pour l’intégration dans les meubles de laboratoire avec la boîte de signaux intégrée SymLine™.
Marque:  SymLine™ 108122
Code produit. 15955801
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Méthode intelligente de changer le récipient d’élimination sans interrompre l’écoulement
  • Les LED et le bruiteur acoustique vous avertissent avant que le niveau de remplissage des récipients de prélèvement atteigne la hauteur critique
  • Lorsque le conteneur est modifié, l’alerte peut être désactivée via le nouveau pavé tactile
Spécification
Spécification
Boîte de signaux T1
7.1 in.
UK-style
24 V
Surveillance des niveaux de remplissage
T1 avec 1 entrée de capteur et 1 sortie sans potentiel
SCAT™ Sensors and Safety Waste Caps
55 mm
180 x 105 x 55 mm
2 A
105 mm
180 mm