Learn More
SymLine™ Signalbox
Surveillez deux niveaux de remplissage à la fois, intégration parfaite dans le mobilier de laboratoire grâce au boîtier de signalisation intégré.
Marque: SymLine™ 108088
622.96 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Méthode intelligente de changer le récipient d’élimination sans interrompre l’écoulement
- Les LED et le bruiteur acoustique vous avertissent avant que le niveau de remplissage des récipients de prélèvement atteigne la hauteur critique
- Lorsque le conteneur est modifié, l’alerte peut être désactivée via le nouveau pavé tactile
Spécification
Boîte de signaux T5 | |
7.1 in. | |
EU-style | |
24 V | |
Surveillance des niveaux de remplissage | |
T5 avec 5 entrées de capteur et 6 sorties sans potentiel |
SCAT™ Sensors and Safety Waste Caps | |
55 mm | |
180 x 105 x 55 mm | |
2 A | |
105 mm | |
180 mm |