Learn More
Chlorhydrate de sibutramine monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
69.70€ - 211.00€
Identifiants chimiques
CAS 125494-59-9
Formule moléculaire C17H29Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 334.33
Clé InChI KFNNPQDSPLWLCX-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 64765
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15771799
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
462200010
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15781799
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
462200050
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
125494-59-9
334.33
64765
C17H29Cl2NO
KFNNPQDSPLWLCX-UHFFFAOYNA-N
Spécification
Sibutramine hydrochloride monohydrate
C17H29Cl2NO
334.33
125494-59-9
KFNNPQDSPLWLCX-UHFFFAOYNA-N
64765