Learn More
BUCHI Robinet de fermeture
Marque: BUCHI 040626
54.19 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Accessoires pour Rotavapor RII• Pour Rotavapor™
• R-200 et R-205
• Verrerie reflu S
• Vanne pointeau
• R-210 et R-215
Spécification
Robinet de fermeture | |
1 paquet |