Learn More
Cole-Parmer™ SHP-200 Series Large Capacity Digital Stirring Hotplate
Simple and economical Hotplates with digital stirring capabilities.
1160.00€ - 1215.00€
Spécification
Tension | 230 V |
---|---|
Dimensions | 30 x 30 cm |
Type | Agitateur à plaque chauffante |
Forme | Carré |
Charge max. d’échantillons | 15 L |
Code produit | Marque | Dimensions (LxWxH) | max. (métrique) | Matériau de la plaque supérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxWxH) | max. (métrique) | Matériau de la plaque supérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17772529
|
Cole-Parmer™
04807-76 |
37,5 x 31 x 10,5 cm | 0°C à 450°C | Céramique |
1215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17782529
|
Cole-Parmer™
04807-78 |
37,5 x 31 x 12,5 cm | 0°C à 300°C | Alliage d’aluminium |
1160.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Compact, space-saving design suits even cluttered laboratories
- Powerful magnets provide strong stirring action up to 2000 rpm
- Capable of mixing large volumes up to 15 L*
- Flashing light warns when top plate is hot, while safety circuit protects against overheating
- All models include an integral fitting for attaching a support rod
- Feature either coated aluminum top plate for rapid heating and better temperature uniformity or chemically resistant glass ceramic that stays cool around the edges to help prevent burns
- 'Hot' warning light will flash whenever plate temperature is above 50°C, even when hotplate is turned off (lasts up to 30 min without power)
Spécification
230 V | |
Agitateur à plaque chauffante | |
15 L | |
1 | |
100 à 1 500 tr/min | |
CE, UKCA |
30 x 30 cm | |
Carré | |
UE / UK | |
15 L | |
3 ans | |
Numérique |
Based on water contained in a 20 L glass bottom flask.