Learn More
Scientific Industries SI™ Shock absorbing feet for Vortex-Genie™
Upgrade the standard feet of your Vortex Genie™ with shock-absorbing Sorbothane™ rubber feet. Scientific Industries SI™ Shock Absorbing Feet for Vortex-Genie™ come with screws for easy mounting with a standard screwdriver.
Marque:  Scientific Industries SI™ 0K-0236-900
Code produit. 10206459
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Fits on all Vortex-Genie™ mixers
  • Fits on Disruptor Genie™
  • Includes rubber feet and four mounting screws
  • Easily mounted with a standard screwdriver
  • If your bottom closure is made of black plastic, you cannot use these replacement feet. Please order P/N OK-0236-408.
Spécification
Spécification
Shock-absorbing rubber feet
Sorbothane™ rubber
Vortex-Genie™ mixers and Disruptor Genie™
4/Pk.