Learn More
Conteneur pour déchets tranchants polyvalent 5,8 l jaune 7 avec anse Sharpsguard™
Avec une anse robuste pour faciliter le transport et une large ouverture pour faciliter l’insertion d’articles volumineux. Le conteneur jaune 7 polyvalent pour pièces tranchantes de 5,8 L Sharpsguard™ avec anse est destiné à l’élimination des pièces tranchantes contaminées par des produits médicaux non cytotoxiques ni cytostatiques.
Marque: Daniels Healthcare DD473YL
Description
- Conteneur pour élimination par incinération
- Structure en PP rigide et épaisseur de paroi
- Excellente protection contre la pénétration des objets tranchants et les fuites de liquides
- Lorsque le conteneur est plein jusqu’à la ligne de remplissage, il doit être verrouillé et mis au rebut de manière sûre
- Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
Spécification
5,8 L | |
Couvercle | |
204 mm | |
Autoclavable | |
Bouchon | |
Polypropylène |
BS 7320:1990, UN 3291, AFNOR, NFX 30-500 | |
Jaune | |
246 mm | |
246 mm | |
Pour un transport aisé |