Learn More
Epredia™ Cuve de coloration verticale Shandon™, cuve de coloration verticale, contient 16 lames dos à dos
Conservez 16 lames dos à dos avec la cuve à coloration verticale Epredia™ Shandon™.
Marque: Epredia™ 140
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conservez 16 lames dos à dos dans la cuve de coloration verticale Thermo Scientific™ Shandon™.
Caractéristiques :- Fabrication en verre épais et transparent
- Rainures internes
- À embouchure large pour une manipulation aisée des lames
- 1,85 x 1,85in Partie supérieure à bride carrée (47 x 47 mm)
- Couvercle en verre transparent à bride
Spécification
Fermeture incluse | |
Plat | |
Verre | |
Couvercle | |
1,85 in | |
1,85 in |
Verre | |
Transparent | |
Cuve de coloration | |
16 | |
47 mm | |
47 mm |