Learn More
Epredia™ Ciseaux de dissection droits à embout émoussé/pointu Shandon™
Réalisez des coupes de qualité et d'une grande précision grâce aux ciseaux de dissection droits à embout émoussé/pointu Epredia™ ShandonTM, disponibles en qualité supérieure et standard.
46.65€
Spécification
Type de produit | Ciseaux de dissection |
---|---|
Blade Style | Structuré |
Type de pointe | Émoussée / pointue |
Code produit | Marque | Qualité | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Qualité | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15202290
|
Epredia™
28253 |
Standard | 16,5 cm |
46.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Réalisez des coupes de qualité et d'une grande précision grâce aux ciseaux de dissection droits à embout émoussé/pointu Thermo Scientific™ Shandon™, disponibles en qualité supérieure et standard.
Qualité constante
- Durcies, trempées et passivées
- Polies et nettoyées électroniquement, pour une finition de qualité
- Les modèles, les dimensions et les finitions répondent à des normes strictes
- Tous nos instruments sont certifiés exempts de tout défaut matériel ou de fabrication
Spécification
Ciseaux de dissection | |
Structuré | |
Émoussée / pointue |