Learn More
Epredia™ Pinces russes Shandon™
Choisissez ces pinces russes à pointes rondes à dents de souris, durcies, trempées et passivées pour bénéficier d'une qualité et d'une précision de pointe.
Marque: Epredia™ 6551
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Choisissez les pinces russes Thermo Scientific™ Shandon™ à pointes rondes à dents, durcies, trempées et passivées pour bénéficier d'une qualité et d'une précision de pointe.
Caractéristiques :
- Polies et nettoyées électroniquement, pour une finition de qualité
- Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes
- Tous nos instruments sont certifiés exempts de tout défaut matériel ou de fabrication
- Disponibles en trois longueurs
- Disponibles en qualité supérieure ou standard
Spécification
Russian Thumb Forceps | |
Étalon | |
6 in. | |
15.2 cm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Pinces russes Shandon™ > Pointes rondes à dents de souris, standard, 15,2 cm (6 po)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu