Learn More
Thermo Scientific™ Lecteur de code-barres Shandon™, avec prise UK
Marque: Thermo Scientific™ A78210103
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Inclus avec l’unité : CD-ROM avec copie de démonstration sans licence du logiciel Thermo Scientific Shandon MicroWriter™ ; bacs à distributeur – six inclus ; pack d’échantillons pour tube à cassette pré-rempli ; câble RS232 spécifique au MicroWriter™ ; cordon d’alimentation ; Manuel d’utilisation.Utilise du ruban adhésif et un stylet chauffé pour imprimer des caractères qui maintiennent la lisibilité, même grâce aux solutions de traitement
- Prévu pour absorber le flux de travail d’un laboratoire à haut rendement, marque environ 20 000 caractères par ruban d’impression
- L’impression peut être inversée pour permettre la lecture dans les deux sens
- La couleur et le style de la cassette se changent aisément grâce au processus de distribution et de marquage entièrement automatique
- Les trémies faciles à changer permettent un nombre illimité de couleurs et de cassettes
- Impressions, lettres, chiffres, chiffres romains et caractères spéciaux sur les cassettes en quatre tailles de caractères
- Possibilité d’impression de codes-barres sur les cassettes
- Imprime sur toutes les cassettes à face plane à 45°
- Le choix de systèmes de récupération permet d’intégrer directement l’organisation des cassettes, quel que soit l’environnement du laboratoire